Learn More
Ansell ActivArmr™ 97-100 Oilfield Service Gloves with Ansell Grip™ Technology
Código de producto. 16815270
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
11
Specifically designed to meet the needs of production services workers working on or around oil and gas production sites. Ansell Grip™ Technology provides a sure grip in wet, oily environments for increased productivity and safety.
  • Mejor agarre y protección contra la penetración de aceite para mejorar la productividad
  • Las fibras de aramida DuPont™ proporcionan una resistencia moderada al corte
  • El diseño Hi-Vis es ideal para sitios y aplicaciones de trabajo con poca iluminación
  • Con clasificación de calor por contacto para la protección contra tubos y recipientes calefactados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 4
Certificaciones/conformidad (Europa) Conformidad con CE 0086, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, REACH
Coating Material Nitrilo
Color Naranja de alta visibilidad
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Específico
Material Nailon
Tamaño 8
Norma EN388 4242B
Estilo de puño de los guantes Tejido
Material de revestimiento Fibras de aramida DuPont™
Serie 97-100
Yarn Gauge 15