Learn More
Ansell ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 0, Black, 14 in.
Click to view available options
Tamaño:
10
10.5
11
12
7
8
8,5
9
9,5
Descripción
- Comodidad del perfil de rendimiento
- Látex de caucho natural para una máxima durabilidad y flexibilidad
- Diseño ergonómico de la mano en forma de reposo para reducir la fatiga de la mano
- El puño generoso acampanado deja espacio para la ropa y mejora la ventilación
- El acabado reforzado con funda proporciona una superficie más suave fácil de poner y quitar, con rendimiento y protección
- El producto cumple con todas las normas aplicables de NFPA, OSHA y CSA
- Respetuoso con el medio ambiente
- Proceso de inmersión privado
- Instalación de fabricación certificada ISO 14001
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) | Número CE, categoría III, clase 0 |
Color | Negro |
Hand | Específico |
Material | Caucho de látex natural |
Tipo de producto | Guantes de aislamiento eléctrico ActivArmr |
Tamaño | 7 |
Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones con riesgo de tensión táctil; proveedores eléctricos; fabricación y reparación de motores híbridos; reparaciones y operaciones de mantenimiento en todos los entornos industriales (MRO); reparación y mantenimiento en trasporte público; mantenimiento, reparación y transmisión de fuentes energéticas; reparación de telecomunicaciones cerca de cables eléctricos |
Guantes con puño de color | Negro |
Estilo de puño de los guantes | Con reborde enrollado |
Serie | RIG014B |