Learn More
Ansell ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 4, Black, 18 in.
Click to view available options
Tamaño:
9
10
11
12
Descripción
- Comodidad del perfil de rendimiento
- Látex de caucho natural para una máxima durabilidad y flexibilidad
- Diseño ergonómico de la mano en forma de reposo para reducir la fatiga de la mano
- El puño generoso acampanado deja espacio para la ropa y mejora la ventilación
- El acabado reforzado con funda proporciona una superficie más suave fácil de poner y quitar, con rendimiento y protección
- El producto cumple con todas las normas aplicables de NFPA, OSHA y CSA
- Respetuoso con el medio ambiente
- Proceso de inmersión privado
- Instalación de fabricación certificada ISO 14001
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) | Número CE, categoría III, EN 420:2003 + A1:2009, EN 60903:2003, clase 4 |
Color | Negro |
Hand | Específico |
Material | Caucho de látex natural |
Tipo de producto | Protección eléctrica |
Tamaño | 12 |
Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones con riesgo de tensión táctil; proveedores eléctricos; reparaciones y operaciones de mantenimiento en todos los entornos industriales (MRO); reparación y mantenimiento en tránsito masivo; mantenimiento, reparación y transmisión de potencia; reparación de telecomunicaciones cerca de cables eléctricos |
Guantes con puño de color | Negro |
Estilo de puño de los guantes | Con reborde enrollado |
Serie | RIG418B |