Learn More
Ansell™ Guantes de protección eléctrica ActivArmr™
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
12
Descripción
- Los guantes de aislamiento eléctrico están fabricados con látex de caucho natural mediante un proceso de inmersión respetuoso con el medio ambiente exclusivo para ofrecer una flexibilidad y una movilidad máximas.
- Su forma ergonómica se adapta al contorno de la mano en reposo y los dedos no extendidos reducen la fatiga de la mano.
- El generoso puño acampanado deja espacio para meter la ropa.
- El diseño también tiene un acabado suave para que sea más fácil de poner y de quitar.
- Certificado sobre resistencia al ácido (categoría A), al ozono (categoría Z) y a las temperaturas muy bajas (categoría C)
- Aplicaciones con riesgo de tensión táctil de 1000 V de CA como máximo (1500 V de CC como máximo)
Especificaciones
Especificaciones
Cleanroom Class | Clase 0 |
Aplicaciones | Industrial |
Color | Amarillo |
Material | Caucho de látex natural |
Tamaño | 8 |
Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones con riesgo de tensión táctil; proveedores eléctricos; fabricación y reparación de motores híbridos; reparaciones y operaciones de mantenimiento en todos los entornos industriales (MRO); reparación y mantenimiento en trasporte público; mantenimiento, reparación y transmisión de fuentes energéticas; reparación de telecomunicaciones cerca de cables eléctricos |
Tensión | 1000 V |