Learn More
Carbón activo, granulado de ± 3 mm, Chem-Lab Código de producto.: 11933325
Añadir a la cesta
Carbón activo, granulado de ± 3 mm, Chem-Lab
Código de producto. 11933325
500 g
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Código de producto. 11933325
Marca: Chem Lab CL00.1101.0500
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Adecuado para la adsorción de gases y vapores. El carbón activo, granulado de ± 3 mm, Chem-Lab se deriva generalmente del carbón de leña y se granula en granos de aproximadamente 3 mm de diámetro.
El carbón activo, o carbón activado, es una forma de carbono procesado para que tenga pequeños poros de bajo volumen que aumentan el área de superficie disponible para la adsorción o las reacciones químicas. El carbón activo granulado (GAC) tiene un tamaño de partículas relativamente mayor (y, por lo tanto, una superficie externa más pequeña) en comparación con el carbón activo en polvo. El GAC es adecuado para la adsorción de gases y vapores, ya que se difunden rápidamente. Los carbones granulados se utilizan para el tratamiento de aguas, desodorización y separación de componentes de sistemas de flujo, y también se utilizan en cuencas de mezcla rápida.
  • No solubles en ácido nítrico: <5%
  • No solubles en agua: <2%
  • Metales pesados como plomo (Pb): <0,01%
  • Hierro (Fe): <0,6%
  • Cinc (Zn): <0,15%
  • Residuos después del encendido: < 2 % a 600 °C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbon
Forma física Sólido
Punto de fusión 3550°C
Densidad 1.8 to 2.1 g/cm3
Color Negro
Cantidad 500 g
CAS 7440-44-0
Tamaño de partículas ±3 mm
Fórmula molecular C
Sinónimo Activated charcoal
Información de solubilidad Insoluble in water
Clave InChI OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [C]
Nombre IUPAC carbón
Peso molecular (g/mol) 12.011
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Formula Weight (peso de la fórmula) 12.01g/mL
Título del producto
Carbón activo, granulado de ± 3 mm, Chem-Lab >