Learn More
Carbón activado, NORIT(R) A SUPRA, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 g
Beschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Ayuda de filtros
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Activated charcoal,NORIT* A SUPRA |
| Acidez | Passes Test |
| Punto de fusión | 3652.0°C |
| Color | Negro |
| Pérdida por secado | 15% max. |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 250 g |
| Índice Merck | 15, 1807 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in organic solvents,soluble matter in hno3: <=3%,soluble matter in alcohol: <=0.5% |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 12 |
| Mehr anzeigen |
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur