Learn More
Reactivo activador 0,5 M ETT en acetonitrilo, BioSyn™, Honeywell Burdick & Jackson™
Beschreibung
- Específicamente procesados y purificados para cumplir con especificaciones exactas, garantizan una excelente eficacia de síntesis
- Ideal para síntesis de oligonucleótidos independientemente de la aplicación
- Se filtran todos los disolventes y reactivos (0,2 micrómetros para reactivos de oxidación y 0,1 micrómetros para todos los demás reactivos) para minimizar la contaminación de partículas
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Activator reagent |
| pH | 2.5 |
| Punto de fusión | −46°C |
| CAS | 75-05-8 |
| Color | Incolora |
| % máx. CAS | 0.92 |
| Punto de ebullición | 8.58% (V) |
| Cantidad | 4 x 2.5 L |
| Envase | Frasco de vidrio GL45 |
| Forma física | Líquido transparente |
| Mehr anzeigen |
Las temperaturas de punto de ebullición y fusión se basan en el componente principal físico.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?