Learn More
Socorex™ Acura™ Manual 815 Fixed Volume Micropipettes
Slim and precise micropipettes set at a fixed volume for easy dose repetition. Socorex™ Acura™ Manual 815 Fixed Volume Micropipettes are easy to handle and have a soft plunger stroke.
209.00€ - 225.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS, CE Directiva IVD 98/79 CEE (dispositivos médicos de diagnóstico in vitro). |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Modelo | Manual815 de Acura™ |
Tipo | Micropipeta |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10263152
|
Socorex™
815.0050 |
50 μl |
209.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10355122
|
Socorex™
815.0100 |
100 μl |
209.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10161582
|
Socorex™
815.0200 |
200 μl |
209.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10724613
|
Socorex™
815.0250 |
250 μl |
209.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10733463
|
Socorex™
815.1000 |
1000 μl |
225.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10754623
|
Socorex™
815.0001 |
1 μl |
209.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10467072
|
Socorex™
815.0040 |
40 μl |
209.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10632673
|
Socorex™
815.0060 |
60 μl |
209.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10375022
|
Socorex™
815.0070 |
70 μl |
209.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10551523
|
Socorex™
815.0075 |
75 μl |
209.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10121442
|
Socorex™
815.0080 |
80 μl |
209.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10345122
|
Socorex™
815.0090 |
90 μl |
209.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10591903
|
Socorex™
815.0120 |
120 μl |
209.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10632863
|
Socorex™
815.0150 |
150 μl |
209.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10375262
|
Socorex™
815.0300 |
300 μl |
209.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10485152
|
Socorex™
815.0400 |
400 μl |
209.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10365312
|
Socorex™
815.0500 |
500 μl |
209.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10089651
|
Socorex™
815.0600 |
600 μl |
209.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10099651
|
Socorex™
815.0700 |
700 μl |
209.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10191722
|
Socorex™
815.0750 |
750 μl |
209.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10315412
|
Socorex™
815.0800 |
800 μl |
209.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10099721
|
Socorex™
815.0900 |
900 μl |
209.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10162062
|
Socorex™
815.0005 |
5 μl |
209.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10611333
|
Socorex™
815.0010 |
10 μl |
209.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10764623
|
Socorex™
815.0015 |
15 μl |
209.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10541333
|
Socorex™
815.0020 |
20 μl |
209.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10447652
|
Socorex™
815.0025 |
25 μl |
209.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
Comodidad de uso extrema• Ergonomía
• Activación sin esfuerzo, visualización del volumen bien visible, excelente agarre y ligereza
• Regulación por tornillo micrométrico con topes de retención con trinquetes
• Capuchón con rotación libre para evitar cualquier modificación accidental
• Calibración ultra-rápida
• Llave y dispositivo de cierre integrados
• Trazabilidad
Spécification
ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS, CE Directiva IVD 98/79 CEE (dispositivos médicos de diagnóstico in vitro). | |
Manual815 de Acura™ | |
1 unidad |
Esterilizable en autoclave | |
Micropipeta | |
36 meses |