Learn More
Socorex™ Macropipetas Acura™ manual835
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,2 a 2 mL
0,5 A 5 mL
Exactitud:
<±Del 1,5 al 0,5%
<±Del 1,5 al 0,6%
Precisión:
<Del 0,5 al 0,2%
<Del 0,6 al 0,3%
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Ajuste de volumen inteligente, fiable y preciso
- Resolución de volumen muy fina
- Ajuste de la capacidad de volumen con una sola mano
- Los topes de clic, junto con la tapa del botón del émbolo que gira libremente aseguran la estabilidad de ajuste
- Activación sin esfuerzo
- Eyector de punta Justip™ ajustable para la mayoría de las puntas
- Sistema de calibración de usuario Swift-set
- Aloja un filtro de protección de boquilla de celulosa
- Adaptador de pipetas Pasteur disponible
- Resistencia a golpes, luz UV y esterilización en autoclave
- Certificado CE
- Garantía de 3 años
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | <±Del 1,5 al 0,5% |
| Certificaciones/conformidad | EN ISO 8655, DIN 12650, GMP, GLP, GBEA, NCCLS y CE directiva IVD 98/79 CEE sobre dispositivos médicos |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Número de canales | 1 |
| Línea de productos | Acura |
| Tipo | Macropipeta |
| Volumen (métrico) | 0,2 a 2 mL |
| Incluye | Certificado de calibración |
| Precisión | <Del 0,5 al 0,2% |
| Cantidad | 1 unidad |
| Mostrar más |