Learn More
Socorex™ Acura™ Manual 855 Multi-channel Micropipettes
Micropipeta multicanal para uso con microplacas. Las micropipetas™ manuales 855 multicanal Socorex™ combinan materiales de alta tecnología con una ergonomía excepcional para garantizar un rendimiento y unos resultados excepcionales.
Marca:  Socorex™ 855.12.200
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10307442
  • 938.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Ergonomía excepcional y fácil de usar.
  • Ajusten inteligente y fiable del volumen.
  • Pantalla digital de precisión visible en todo momento.
  • Eyector de punta Justip™ ajustable para la mayoría de las puntas.
  • Sistema de calibración de usuario Swift-set
  • Resistencia a golpes, luz UV y esterilización en autoclave.
  • 360° la rotación del módulo volumétrico permite seleccionar una posición de trabajo óptima.
  • Expulsión de punta ajustable
Especificaciones
Especificaciones
<±0,9% - <±0,7%
Autoclavable
Microplaca
12
Micropipeta multicanal
<±0,6% - <±0,3%
36 meses
ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS, directiva CE IVD 98/79 CEE (productos sanitarios para diagnóstico in vitro).
Amarillo
Acura™ Manual 855
Acura™
De 20 to 200 μl
1 cada uno
Certificados
Ver productos accesorios
One moment while we fetch your results.
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Socorex™ Acura™ Manual 855 Multi-channel Micropipettes > Volumen: de 20 a 200 ul