Learn More
Socorex™ Pipetas manuales de volumen variable Acura
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,5 to 10 μl
De 1 a 10 μl
De 1 a 10 ml
De 10 to 100 μl
De 100 to 1000 μl
De 2 to 20 μl
De 20 to 200 μl
De 5 to 50 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Fabricadas con polipropileno
- Con mecanismo de ajuste de precisión
- Ajuste de volumen con una sola mano
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Material | Polipropileno |
| Modelo | 825 |
| Número de canales | 1 |
| Línea de productos | Acura |
| Tipo | Micropipeta |
| Volumen (métrico) | De 100 to 1000 μl |
| Cantidad | 1 unidad |