Learn More
ACVRL1 Monoclonal Antibody (OTI5C2), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. p-200014190
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17521944 30 μL 30 microlitros
17501944 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17521944
Marca: Origene Technologies TA809560S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
ACVRL1 Monoclonal antibody specifically detects ACVRL1 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno ACVRL1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI5C2
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica NPPA
N.º de referencia del gen P01160
Alias de gen activin A receptor like type 1; activin A receptor type II-like 1; activin A receptor type IL; activin A receptor, type II-like 1; activin A receptor, type II-like kinase 1; Activin receptor like kinase 1; activin receptor-like kinase 1; activin receptor-like kinase-1; Acvrl1; Acvrlk1; AI115505; AI427544; ALK1; ALK-1; HHT; HHT2; ORW2; R3; R-3; Serine/threonine-protein kinase receptor R3; SETHKIR; SKR3; TGF-B superfamily receptor type I; TSR-I
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 26-151 of human NPPA produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4878
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1