Learn More
Adamantano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Descripción
Adamantane is mainly used for the synthesis of medicine to treat influenza, serve as NMDA receptor channel blockers. Also be used for preparation of advanced lubricants, photographic material, surface active agents, catalysts and other products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El adamantano se utiliza principalmente para la síntesis de medicamentos para tratar la gripe y funciona como bloqueante de los canales de los receptores NMDA. También se emplea en la preparación de lubricantes avanzados, material fotográfico, agentes activos de superficie, catalizadores y otros productos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
El adamantano se utiliza principalmente para la síntesis de medicamentos para tratar la gripe y funciona como bloqueante de los canales de los receptores NMDA. También se emplea en la preparación de lubricantes avanzados, material fotográfico, agentes activos de superficie, catalizadores y otros productos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Adamantane |
Punto de fusión | 266°C to 268°C (sealed tube) |
Densidad | 1.07 |
Cantidad | 50 g |
Beilstein | 1901173 |
Índice Merck | 14,149 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.24 |
Porcentaje de pureza | 98% |