Learn More
Fisherbrand™ Adapt-a-Rack™
Admite tubos de 12 a 30 mm de diám. (de 5 a 50 ml). Fisherbrand™ Adapt-a-Rack™ permite sujetar los tubos de forma firme en una posición vertical.
Marca: Fisherbrand™ HS120190
13.24 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
- Fabricada con polioximetileno (POM)
- Las gradillas pueden unirse para aumentar la capacidad total (si se unen las gradillas, deben sujetarse desde debajo a la hora de transportarlas)
- Los laterales abiertos posibilitan la visualización de etiquetas
- Base plana para sujetar tubos en vertical
- Disponible en un solo color o en una combinación de colores para facilitar la identificación de códigos
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Rack para tubos | |
Amarillo/amarillo | |
POM | |
Rectangular, Rounded Corners | |
Yes, Interlocking | |
2/pack |
Esterilizable en autoclave | |
Tubos (de 5 a 50 ml) | |
4 | |
None | |
No estéril | |
12 a 30 mm |
Título del producto
Fisherbrand™ Adapt-a-Rack™ > Adapt-a-Rack™; Color: Yellow/Yellow
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido