Learn More
Fisherbrand™ Adapt-a-Rack™
Código de producto. p-6960118 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo/amarillo
Azul/azul
Blanco/blanco
Rosa/rosa
Verde/verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. 15340370
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Admite tubos de 12 a 30 mm de diám. (de 5 a 50 ml). Fisherbrand™ Adapt-a-Rack™ permite sujetar los tubos de forma firme en una posición vertical.
  • Fabricada con polioximetileno (POM)
  • Las gradillas pueden unirse para aumentar la capacidad total (si se unen las gradillas, deben sujetarse desde debajo a la hora de transportarlas)
  • Los laterales abiertos posibilitan la visualización de etiquetas
  • Base plana para sujetar tubos en vertical
  • Disponible en un solo color o en una combinación de colores para facilitar la identificación de códigos
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Tipo de producto Rack para tubos
matriz, red, conjunto 1 x 4
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Azul/azul
Admite Tubos (de 5 a 50 ml)
Material POM
Posiciones 4
Forma Rectangular, Rounded Corners
Estantes None
Apilables Yes, Interlocking
Esterilidad No estéril
Cantidad 2/pack
Anchura (métrico) 5.6 cm
Altura (métrico) 7.6 cm
Diámetro del pocillo (métrico) 12 a 30 mm