Learn More
Eppendorf™ Adaptador para cestillo rectangular de 250 ml en Rotor FA - 6 x 250
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
1 tubo de centrífuga redondo Oak Ridge de 50 ml
1 tubo de centrífuga redondo Oak Ridge de 85 ml
1 tubo cónico de 50 ml
4 tubos cónicos Eppendorf™ de 5,0 ml y 15 ml. (Se requieren adaptadores universales para tubos de 5 ml).
7 tubos redondos para recogida de sangre: D16, 5,5 a 12,0 ml
8 tubos redondos para recogida de sangre: D13, 2,6 a 8,0 ml
9 x FACS™ Tubos redondos, 5 ml
Tubos con faldón de 1 x 50 ml
Tubos para centrífuga redondos Oak Ridge de 3 x 30 ml
Tubos para centrífuga redondos Oak Ridge de 7 x 10 ml
Tubos para centrífuga redondos Oak Ridge de 7 x 16 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Descripción
- Adapta una amplia gama de tubos de centrífuga para que se ajusten al rotor FA - 6 x 250
- Juego de 2 unidades
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | 1 tubo de centrífuga redondo Oak Ridge de 50 ml |
| Descripción | Para cestillo rectangular de 250 ml en el rotor FA - 6 x 250 |
| N.º de lugares | 1 |
| N.° por paquete | Juego de 2 piezas |