Learn More
Eppendorf™ Adaptador para cestillo rectangular de 250 ml en Rotor FA - 6 x 250
Código de producto. 16272411 Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
1 tubo de centrífuga redondo Oak Ridge de 50 ml
1 tubo de centrífuga redondo Oak Ridge de 85 ml
1 tubo cónico de 50 ml
4 tubos cónicos Eppendorf™ de 5,0 ml y 15 ml. (Se requieren adaptadores universales para tubos de 5 ml).
7 tubos redondos para recogida de sangre: D16, 5,5 a 12,0 ml
8 tubos redondos para recogida de sangre: D13, 2,6 a 8,0 ml
9 x FACS™ Tubos redondos, 5 ml
Tubos con faldón de 1 x 50 ml
Tubos para centrífuga redondos Oak Ridge de 3 x 30 ml
Tubos para centrífuga redondos Oak Ridge de 7 x 10 ml
Tubos para centrífuga redondos Oak Ridge de 7 x 16 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. 16272411
Marca: Eppendorf™ 5920766007
Adapta una amplia gama de tubos de centrífuga para su uso en el rotor FA-6x250.
  • Adapta una amplia gama de tubos de centrífuga para que se ajusten al rotor FA - 6 x 250
  • Juego de 2 unidades
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Tubos con faldón de 1 x 50 ml
Descripción Para cestillo rectangular de 250 ml en el rotor FA - 6 x 250
N.º de lugares 1
N.° por paquete Juego de 2 piezas