Learn More
Hettich Lab Technology™ Adapter
Hettich Lab Technology™ Adapter is designed to accommodate customized centrifuge workloads.
12.80€ - 150.00€
Código de producto | Marca | Capacidad | Para utilizar con (equipo) | Diámetro máx. del tubo | Longitud máx. del tubo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Para utilizar con (equipo) | Diámetro máx. del tubo | Longitud máx. del tubo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10741543
|
Hettich Lab Technology™
1329 |
4 × 9/15 ml | Portador 1481, 1495 | 17 mm | 100 mm |
67.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10108821
|
Hettich Lab Technology™
1331 |
50 mL | Portador 1490 | 34 mm | 100 mm |
78.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10485012
|
Hettich Lab Technology™
4845 |
450/650/750 ml | Portador 4880 | 96 mm | 147 mm |
142.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10198381
|
Hettich Lab Technology™
0761 |
100 mL | Portador 1481, 1490, 1495 | 44 mm | 100 mm |
34.57€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10511083
|
Hettich Lab Technology™
1454 |
50 mL | Rotor 1620A, 1720, 1792 4794, , 5615, 4246 | 29 mm | 115 mm |
53.65€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11464988
|
Hettich Lab Technology™
1774-A |
4 x 50 mL | Portador 1752 | 29 mm | 115 mm |
147.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10272680
|
Hettich Lab Technology™
1054-A |
De 1,1 a 1,4 ml, de 2,6 a 3,4 ml, de 2,7 a 3 ml, de 1,6 a 5 ml, 5 ml y 6 ml | Rotor 1137, 1139, 1015, 1418, 1613, 1615, 1721, EBA 200/200S | 13 mm | 82 mm |
19.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10557971
|
Hettich Lab Technology™
2024 |
0,2/0,4 ml | Rotor 1612 | 6 mm | 45 mm |
12.80€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10708944
|
Hettich Lab Technology™
5227 |
20 x de 2,7 a 3,0 ml, de 4,5 a 5 ml, 5/6 ml | Portador 5051, 5628 | 12 mm | 92 mm |
48.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11488259
|
Hettich Lab Technology™
1444 |
9 x 1,5/2,0 ml | Portador 1425 | 11 mm | 38 mm |
74.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10368962
|
Hettich Lab Technology™
4733 |
17 x 15 mL | Portador 5625-A | 17 mm | 100 mm |
128.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10450665
|
Hettich Lab Technology™
4766 |
3 x 94/100 ml | Portador 4780 | 65 mm | 115 mm |
142.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10767303
|
Hettich Lab Technology™
5642 |
3 x 25/30 ml | Portador 4795, 5645, 4266, 4570 | 26 mm | 100 mm |
72.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10198811
|
Hettich Lab Technology™
1351 |
5 x 0,5/1,5/2,0 ml | Portador 1481, 1490, 1495 | 11 mm | 38 mm |
57.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10274863
|
Hettich Lab Technology™
4443 |
250/290 mL | Portador 4890 | 62 mm | 137 mm |
96.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11435068
|
Hettich Lab Technology™
4732 |
20 de 1,6 a 5/4 a 7 ml, de 4 a 5,5/de 4,5 a 5 ml, 5/6 ml | Portador 5625-A | 13 mm | 100 mm |
150.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
12053924
|
Hettich Lab Technology™
5277 |
9 x 1,5/2,0 ml | Portador 1366, 1427 | 11 mm | 38 mm |
86.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10752354
|
Hettich Lab Technology™
5268 |
12 x de 1,6 a 5 ml, de 2,6 a 3,4 ml, 4,9 ml, 5/6/7 ml | Portador 5051, 5628 | 13 mm | 100 mm |
126.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10046881
|
Hettich Lab Technology™
1436 |
50 mL | 1 tubos de 50 ml | 34 mm | 100 mm |
84.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11424988
|
Hettich Lab Technology™
1766 |
100 mL | Portador 1752 | 44 mm | 100 mm |
107.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10301932
|
Hettich Lab Technology™
1384 |
50 mL | Portador 1481, 1490, 1495 | 29 mm | 115 mm |
57.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11387660
|
Hettich Lab Technology™
1769 |
250/290 mL | Portador 1752 | 62 mm | 100 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
11438199
|
Hettich Lab Technology™
0771 |
100 mL | Tubo ASTM de 100 ml, portador 4275 | 58 mm | 161 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
- Available in a variety of configurations
- Configurations capable of accommodating a host of customized centrifuge workloads
Especificaciones
Adaptador |