Learn More
Eppendorf™ Adaptador para tubos Falcon™ de 50 ml de repuesto
Código de producto. 11883981 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 8
Código de producto. Capacidad unitSize
11883981 50 mL paquete de 8
1 options
Código de producto. 11883981
Marca: Eppendorf™ 5804728009
Especificaciones
Tipo Adaptador
Tipo de tubo Falcon
Capacidad 50 mL
Para utilizar con (equipo) Tubo cónico Falcon de repuesto
N.º de lugares 8
N.° por paquete 8/paq.