Learn More
Eppendorf™ Adaptador para rotor F-35-6-30: incluye tapa del rotor
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Capacidad:
1 Centriprep™ de 100 a 125 mm
1 tubo cónico de 50 ml
1 tubo de 15 ml
1 tubo de 2,6 a 7 ml
1 tubo de 30 ml
1 tubo de 9 a 15 ml
6 x 50 mL
Tamaño del orificio (métrico):
Diámetro interior grande del rotor
Diámetro interior pequeño del rotor
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 6
Descripción
- El rotor F-35-6-30 admite 6 tubos cónicos de 15/50 ml o 12 tubos Vacutainer™
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Adaptador de diámetro grande del rotor |
| Tipo de tubo | Fondo redondo, tubos de recogida de sangre |
| Capacidad | 1 tubo de 9 a 15 ml |
| Diámetro máx. del tubo | 17 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Rotor F-35-6-30 |
| Tamaño del orificio (métrico) | Diámetro interior grande del rotor |
| Descripción | Diám. de 17 x 90 a 125 mm |
| N.° por paquete | 2/paq. |