Description
- El rotor F-35-6-30 admite 6 tubos cónicos de 15/50 ml o 12 tubos Vacutainer™
Specifications
Specifications
| Tipo | Adaptador de diámetro grande del rotor |
| Tipo de tubo | Fondo redondo, tubos de recogida de sangre |
| Capacidad | 1 tubo de 2,6 a 7 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Rotor F-35-6-30 |
| Tamaño del orificio (métrico) | Diámetro interior grande del rotor |
| N.° por paquete | 2/paq. |