Learn More
Eppendorf™ Adaptador para rotor F-35-6-30: incluye tapa del rotor
Código de producto. 10321254 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
1 Centriprep™ de 100 a 125 mm
1 tubo cónico de 50 ml
1 tubo de 15 ml
1 tubo de 2,6 a 7 ml
1 tubo de 30 ml
1 tubo de 9 a 15 ml
6 x 50 mL
Tamaño del orificio (métrico):
Diámetro interior grande del rotor
Diámetro interior pequeño del rotor
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 6
Código de producto. Capacidad Tamaño del orificio (métrico) unitSize
10321254 1 Centriprep™ de 100 a 125 mm Diámetro interior grande del rotor paquete de 6
10379873 1 tubo de 9 a 15 ml Diámetro interior pequeño del rotor paquete de 2
10259013 1 tubo de 9 a 15 ml Diámetro interior grande del rotor paquete de 2
10460184 1 tubo de 15 ml Diámetro interior pequeño del rotor paquete de 2
10676654 1 tubo de 30 ml Diámetro interior grande del rotor paquete de 2
10541944 1 tubo cónico de 50 ml Diámetro interior grande del rotor paquete de 2
10628004 1 tubo de 2,6 a 7 ml Diámetro interior pequeño del rotor paquete de 2
10638774 6 x 50 mL Diámetro interior grande del rotor paquete de 2
10319833 1 tubo de 2,6 a 7 ml Diámetro interior grande del rotor paquete de 2
9 options
Código de producto. 10321254
Marca: Eppendorf™ 5427723005
Adaptador para rotores diseñado para centrífugas Eppendorf
  • El rotor F-35-6-30 admite 6 tubos cónicos de 15/50 ml o 12 tubos Vacutainer™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo Adaptador de diámetro grande del rotor
Tipo de tubo Centriprep
Capacidad 1 Centriprep™ de 100 a 125 mm
Para utilizar con (equipo) Rotor F-35-6-30
Tamaño del orificio (métrico) Diámetro interior grande del rotor
Para utilizar con (aplicación) Para filtros de centrífuga Centriplus
N.° por paquete 6/paq.