Descripción
- El rotor F-35-6-30 admite 6 tubos cónicos de 15/50 ml o 12 tubos Vacutainer™
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Adaptador de diámetro grande del rotor |
| Tipo de tubo | Fondo redondo |
| Capacidad | 1 tubo de 30 ml |
| Diámetro máx. del tubo | 26 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Rotor F-35-6-30 |
| Tamaño del orificio (métrico) | Diámetro interior grande del rotor |
| Descripción | Diám. de 26 x 92 a 112 mm |
| N.° por paquete | 2/paq. |