Learn More
Eppendorf™ Adaptador para rotor F-45-64-5-PCR
Para utilizar con rotor de tubos de PCR
Marca: Eppendorf™ 5427717005
194.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Adaptador para rotor F-45-64-5-PCR utilizado con centrífuga Eppendorf
- Rotor F-45-64-5-PCR con capacidad para 64 tubos PCR de 0,2 ml
Especificaciones
Adaptador de diámetro grande del rotor | |
F-45-64-5PCR | |
Tiras de PCR |
PCR | |
Adaptador | |
4/paq. |
Título del producto
Eppendorf™ Adaptador para rotor F-45-64-5-PCR > El dispositivo tiene capacidad para: Tiras de PCR; tipo de tubo: PCR
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido