Learn More
Hettich™ Adaptador para rotores angulares
Diseñados para uso con rotores Hettich. Los rotores Hettich están optimizados para que funcionen de continuo y proporcionen una larga vida útil
Marca: Hettich™ 2031
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Para una amplia gama de rotores Hettich
- Contiene un tubo de microlitros de 11 x 38 mm; de 1,5 a 2 ml
Especificaciones
Adaptadores de centrífuga | |
1 de 1,5 a 2 ml | |
38 mm | |
1 |
Microtubo | |
11 mm | |
Rotores angulares Hettich |