Learn More
Hettich™ Adapter for Carrier no. 1427
Designed for use with Hettich Rotors. Hettich rotors are optimized for continuous duty and long service life
69.90€ - 131.00€
Especificaciones
Tipo | Adaptador de rotor |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Portador nº 1427 |
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10738883
|
Hettich™
5229 |
12 tubos de 2,7 a 6 ml |
69.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12003924
|
Hettich™
5230 |
12 tubos de 4,5 a 7 ml |
86.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10316562
|
Hettich™
5231 |
6 tubos de 8,5 a 15 ml |
70.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10633333
|
Hettich™
5232 |
2 x 25 mL |
108.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10744084
|
Hettich™
5233 |
50 mL |
131.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10514473
|
Hettich™
5237 |
6 x 9 mL |
109.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10021942
|
Hettich™
5273 |
9 tubos de 1,5 a 2 ml |
97.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12043924
|
Hettich™
5275 |
15 ml |
92.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Adapter for Carrier no. 1427
- For use with Hettich Rotors
- Compatible with a wide range of tubes to fit a variety of applications
Especificaciones
Adaptador de rotor | |
Portador nº 1427 |