Learn More
Eppendorf™ Adaptador para centrífuga 5910 R con rotor S-4xUniversal
Adaptador para 1 frasco de 1000 ml en centrífuga 5910 R con rotor S-4xUniversal
Marca: Eppendorf™ 5910756003
328.70 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Para frascos de cuello ancho 1000 ml (n.º de catálogo 5910 770.006) en combinación con rotor S-4xUniversal
- Juego de 2 unidades
Especificaciones
1 × 1000 ml | |
Para centrífuga 5910 R con rotor S-4xUniversal | |
1 | |
Juego de 2 piezas |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Título del producto
Eppendorf™ Adaptador para centrífuga 5910 R con rotor S-4xUniversal > Capacidad: 1 x 1000 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido