Learn More
Eppendorf™ Adaptador para Eppendorf SmartBlock™
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Modelo:
Adaptador de 25 ml para Eppendorf SmartBlock™ 50 ml
Descripción
- Los SmartBlocks Eppendorf™ son termobloques controlados por sensor que mantienen temperaturas precisas y uniformes
- Compatible con Eppendorf™ ThermoMixer C y termostato C, la gama para tubos de 0,2 a 50 ml, así como placas (placas MTP, DWP y PCR 96/384) que se pueden cambiar rápida y fácilmente
- El diseño de bloque optimizado permite una transferencia óptima de la temperatura dentro de la muestra para recibir excelentes resultados
- La calibración específica de Eppendorf SmartBlock mediante tecnología de sensor integrada maximiza la precisión de la temperatura y homogeneidad
- Cada SmartBlock Eppendorf™ se inspecciona individualmente en la producción para comprobar la exactitud de la temperatura y se entrega con un certificado específico de número de serie para fines de documentación
- Termobloques aislados para la operación ergonómica – no te quemarás los dedos (Concepto PhysioCare)
- Reconocimiento automático de bloques para una manipulación segura
- El diseño de bloque optimizado garantiza la máxima transferencia de temperatura a la muestra
- La tecnología Eppendorf QuickRelease™ permite un cambio de bloque rápido y simple – sin necesidad de herramientas
Especificaciones
Especificaciones
Tipo | Accesorio, adaptador |
Modelo | Adaptador de 25 ml para Eppendorf SmartBlock™ 50 ml |
Velocidad | 1000 rpm |
Título del producto
Eppendorf™ Adaptador para Eppendorf SmartBlock™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido