Learn More
Eppendorf™ Adapter for Conical Tubes
Designed for use with a variety of products to expand liquid handling capabilities in the lab
Marca: Eppendorf™ 5820718005
249.85 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Disponible en paquetes de dos o siete
- Para utilizar con rotores Eppendorf
Especificaciones
Adaptador | |
15 ml | |
Naranja |
Cónicos | |
Rotor A-4-81 y rotor FA-45-6-30 | |
Conjunto de 7 |