Learn More
Eppendorf™ Adapter for Rotor T-60-11
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Capacidad:
0,4 ml
De 1,5 a 2 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Descripción
- Alta capacidad para 60 tubos de x 1,5/2,0 ml
- Vel. máx.: 16.400 x g (14.000 rpm)
- Centrifugación horizontal para la formación de pellets en el fondo del tubo
- Ideal para cantidades bajas de muestra
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Adaptador |
| Capacidad | 0,4 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Rotor T-60-11 |
| Tamaño del orificio (métrico) | 6 mm |
| Recipientes por adaptador | 20 reacciones |
| N.º de lugares | 120 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cantidades bajas de muestras |
| N.° por paquete | 6/paq. |