Learn More
Eppendorf™ Adapter for Rotor T-60-11
Código de producto. p-8501009 Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Capacidad:
0,4 ml
De 1,5 a 2 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. 10114771
Marca: Eppendorf™ 5804731000
Designed for use with Eppendorf Centrifuges
  • Alta capacidad para 60 tubos de × 1,5/2,0 ml
  • Vel. máx.: 16.400 × g (14.000 rpm)
  • Centrifugación horizontal para la formación de pellets en el fondo del tubo
  • Ideal para cantidades bajas de muestra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Adaptador
Tipo de tubo Eppendorf
Capacidad De 1,5 a 2 ml
Para utilizar con (equipo) Rotor T-60-11
Tamaño del orificio (métrico) 11 mm
Recipientes por adaptador 10 reacciones
N.º de lugares 60
Para utilizar con (aplicación) Cantidades bajas de muestras
N.° por paquete 6/paq.