Learn More
Biochrom Juego de adaptador
El juego de adaptadores se ajusta a tubos de 10 y 12 mm. Para usar con el medidor de densidad de celdas Biochrom WPA CO8000.
Marca: Biochrom 80-3000-57
80.28 EUR hasta el 2025-07-13
Use el código promocional "24135" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Juego de adaptadores para tubos de 10 y 12 mm
- Para usar con el medidor de densidad de celdas Biochrom WPA CO8000
Especificaciones
0.4 to 0.5 in. | |
Adaptador de tubo | |
Medidor de densidad de celdas Biochrom WPA CO8000 | |
Cilíndrico |
Entre 10 y 12 mm | |
Reusable | |
10 and 12mm test tubes |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13
New Offer Ahorre hasta un 85%
Título del producto
Biochrom Juego de adaptador > Para su uso con: Medidor de densidad de celdas Biochrom WPA CO8000
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido