Learn More
Hettich™ Adaptador para rotores oscilantes
Diseñados para uso con rotores Hettich. Los rotores Hettich están optimizados para que funcionen de continuo y proporcionen una larga vida útil
Marca:  Hettich™ 2023
Código de producto. 10633601
  • 13.70€ / paquete de 6
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Para una amplia gama de rotores Hettich
  • Admite un tubo de microlitros de 8 x 30 mm o 8 x 45 mm; de 0,5 a 0,8 ml
Especificaciones
Especificaciones
Adaptadores de centrífuga
1 tubo de 0,5 a 0,8 ml
45 mm
1
Microtubo
8 mm
Rotor oscilante Hettich