Learn More
Eppendorf™ Adaptadores para rotores de microcentrífuga de 1,5/2,0 ml
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Capacidad:
6 tubos Microtainer de 0,25 a 0,4 ml
6 tubos Microtainer™ de 0,5 a 0,6 ml
6 tubos de PCR de 0,2 ml
6 tubos de PCR de 0,5 a 0,6 ml
Para utilizar con (aplicación):
Tubos Backman de 0,4 ml
Tubos Microtainer™ de 0,5 ml o 0,6 ml
Tubos para PCR de 0,2 ml
Tipo de tubo:
Backman
Eppendorf
PCR
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Descripción
- Adaptadores para rotores
- Disponibles en packs de 6
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Adaptador |
| Tipo de tubo | PCR |
| Capacidad | 6 tubos de PCR de 0,2 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Rotor F-45-48-11 |
| Ángulo | Fijo |
| Para utilizar con (aplicación) | Tubos para PCR de 0,2 ml |
| N.° por paquete | 6/paq. |