Learn More
Carl Zeiss™ Adapters
79.89€ - 820.37€
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10738683
|
Carl Zeiss™
456140-0000-000 |
Pieza de preparación 60-44 |
164.07€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11891083
|
Carl Zeiss™
452995-0000-000 |
Adaptador de vídeo 44 C 2/3, 1,0X | |||||||
11876482
|
Carl Zeiss™
452997-0000-000 |
Adaptador de vídeo 44 C, 16,7 mm (0,66 pulg.), 0,63X | |||||||
11810903
|
Carl Zeiss™
452998-0000-000 |
Adaptador de vídeo 44, 12,7 mm (0,5 pulg.), 0,5X | |||||||
12574346
|
Carl Zeiss™
426103-0000-000 |
Adaptador 60N: T2, 1.0X |
79.89€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11866472
|
Carl Zeiss™
000000-1069-415 |
Adaptador de vídeo 60 C, 12,7 mm (0,5 pulg.), 0,5X |
820.37€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11855143
|
Carl Zeiss™
415500-1825-000 |
Adaptador DSLR P95-T2 1.6x |
695.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Adaptador de cámara de montura C• Adaptación de cámara
• Adaptación de cámara fotográfica
• Para el microscopio equipado de una salida trinocular
• Axiostar, Axiostar +, Axiolab, Axiolab A y pol, Axiotech, axioskop 40