Learn More
Eppendorf™ Adaptadores para tubos de sangre
Aumente la flexibilidad del rotor F-34-6-38 para la centrífuga Eppendorf 5804/5804 R con estos adaptadores
Marca: Eppendorf™ 5804739000
109.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23292" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Para utilizar con rotor F-34-6-38 y centrífuga Eppendorf 5804/5804 R
- Para 3 tubos de fondo redondo
Especificaciones
Adaptador | |
De 2,6 a 7 ml | |
13 mm | |
2/paq. |
Fondo redondo | |
Para rotor F-34-6-38 de Eppendorf™ | |
18 |