Learn More
Eppendorf™ Adapters for Falcon™ Tubes in 100mL Rectangular Bucket
171.00€ - 174.70€
Especificaciones
Tipo | Adaptador |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Gradilla rectangular Nacelle rotor de 100 ml A-4–44 |
N.° por paquete | 2/paq. |
Código de producto | Marca | Tipo de tubo | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de tubo | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10256671
|
Eppendorf™
5804717007 |
Falcon | 15 ml |
174.70€
paquete de 2 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10368221
|
Eppendorf™
5804718003 |
Falcon cónico | 50 mL |
171.00€
paquete de 2 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Especificaciones
Adaptador | |
Gradilla rectangular Nacelle rotor de 100 ml A-4–44 | |
2/paq. |