Learn More
Fisherbrand™ Adaptadores para rotor Fisherbrand™ accuSpin™ de 4 posiciones con cestillo rectangular
Código de producto. 10371092 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de recipiente:
Frasco
Color:
Blanco
Gris
Marrón
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de recipiente Color unitSize
10371092 Frasco Gris cada uno
10612422 Frasco Blanco cada uno
10044900 Frasco Marrón cada uno
3 options
Código de producto. 10371092
Marca: Fisherbrand™ 75005330
Los adaptadores se venden individualmente y están disponibles en otros tamaños para mayor comodidad.
Ajuste el cestillo rectangular 13-100-587 en el rotor basculante 13-100-584; también puede usarse en un rotor sellado 13-100-589.
Información de órdenes
Los adaptadores se venden por separado. Solicite la cantidad correcta para equipar el rotor. Otros tamaños de adaptador están disponibles en línea.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Rotor accuSpin 1/1R de 4 posiciones
Color Gris
Tipo de recipiente Frasco