Learn More
Fisherbrand™ Adaptadores para rotor Fisherbrand™ accuSpin™ de 4 posiciones con cestillo rectangular
Código de producto. p-2365119 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de recipiente:
Frasco
Color:
Blanco
Gris
Marrón
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de recipiente Color unitSize
10612422 Frasco Blanco cada uno
10044900 Frasco Marrón cada uno
10371092 Frasco Gris cada uno
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10612422
Brand: Fisherbrand™ 75005327
This item is not returnable. View return policy
Los adaptadores se venden individualmente y están disponibles en otros tamaños para mayor comodidad.
Ajuste el cestillo rectangular 13-100-587 en el rotor basculante 13-100-584; también puede usarse en un rotor sellado 13-100-589.
Order Info
Los adaptadores se venden por separado. Solicite la cantidad correcta para equipar el rotor. Otros tamaños de adaptador están disponibles en línea.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Para utilizar con (equipo) Rotor accuSpin 1/1R de 4 posiciones
Color Blanco
Tipo de recipiente Frasco