Learn More
Eppendorf™ Adaptadores para cestillo rectangular de 100 ml
Código de producto. 10247251 Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Capacidad:
15 ml
50 mL
De 1,2 a 5 ml
De 1,5 a 2 ml
De 18 a 120 ml
De 18 a 30 ml
De 2,6 a 7 ml
De 3 a 15 ml
De 30 a 50 ml
De 50 a 75 ml
De 7 a 18 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. 10247251
Marca: Eppendorf™ 5804753003
Para el uso con tubos Eppendorf
  • Adaptadores para cubos rectangulares
  • Para uso con rotor A-4-44
  • Disponible en distintos materiales para una amplia gama de aplicaciones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Adaptador
Capacidad De 3 a 15 ml
Para utilizar con (equipo) Cestillo rectangular de 100 ml
Tamaño del orificio (métrico) 16 mm
N.º de lugares 28
Para utilizar con (aplicación) Tubos de ensayo estándar, Vacutainer, Falcon y microtubos
N.° por paquete 2/paq.