Learn More
Eppendorf™ Adaptadores para cestillo rectangular de 100 ml
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Capacidad:
15 ml
50 mL
De 1,2 a 5 ml
De 1,5 a 2 ml
De 18 a 120 ml
De 18 a 30 ml
De 2,6 a 7 ml
De 3 a 15 ml
De 30 a 50 ml
De 50 a 75 ml
De 7 a 18 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Descripción
- Adaptadores para cubos rectangulares
- Para uso con rotor A-4-44
- Disponible en distintos materiales para una amplia gama de aplicaciones
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Adaptador |
| Capacidad | De 30 a 50 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Cestillo rectangular de 100 ml |
| Tamaño del orificio (métrico) | 31 mm |
| N.º de lugares | 4 |
| Para utilizar con (aplicación) | Tubos de ensayo estándar, Vacutainer, Falcon y microtubos |
| N.° por paquete | 2/paq. |