Learn More
Eppendorf™ Adaptadores para cubo de 400 ml
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Capacidad:
400 mL
50 mL
De 2,6 a 5 ml
De 7 a 17 ml
Tipo de tubo:
Cónicos
Plana
Tamaño de la unidad:
2 PCS
paquete de 2
Descripción
- Dos adaptadores por paquete
- Compatible con cubos y tubos cónicos o planos para Eppendorf rotores
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Adaptador |
| Tipo de tubo | Plana |
| Capacidad | 400 mL |
| Para utilizar con (equipo) | Cestillo de 400 ml |
| Tamaño del orificio (métrico) | 81 mm |
| N.º de lugares | 4 |
| N.° por paquete | 2/paq. |