Learn More
Eppendorf™ Adaptadores para cubos rectangulares en rotor A-4-81
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Capacidad:
15 ml
De 180 a 250 ml
De 2,6 a 7 ml
De 3 a 15 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Descripción
- Adaptadores de rotor
- Para cubos rectangulares
- Disponible en una amplia gama de tamaños para distintas aplicaciones
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Adaptador |
| Tipo de tubo | Fondo redondo |
| Capacidad | De 3 a 15 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Cestillo rectangular de 500 ml para rotor A-4-81 |
| Tamaño del orificio (métrico) | 16 mm |
| N.º de lugares | 64 |
| N.° por paquete | 2/paq. |