Learn More
Eppendorf™ Adaptadores para cubos rectangulares en rotor A-4-81
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Capacidad:
15 ml
De 180 a 250 ml
De 2,6 a 7 ml
De 3 a 15 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Description
- Adaptadores de rotor
- Para cubos rectangulares
- Disponible en una amplia gama de tamaños para distintas aplicaciones
Specifications
Specifications
| Tipo | Adaptador |
| Tipo de tubo | Cónicos |
| Capacidad | 15 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Cestillo rectangular de 400 ml para rotor A-4-81 |
| Tamaño del orificio (métrico) | 17,5 mm |
| N.º de lugares | 48 |
| N.° por paquete | 2/paq. |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction