Learn More
Eppendorf™ Adaptador de rotor para tubos Falcon de 50 ml
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Capacidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Descripción
- Admite 1 tubo cónico de 50 ml
- Para utilizar con rotor A-4-38
- Conjunto de 2
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Adaptador |
| Tipo de tubo | Falcon cónico |
| Capacidad | 50 mL |
| Para utilizar con (equipo) | Cubo redondo |
| Tamaño del orificio (métrico) | 30 mm |
| N.º de lugares | 1 |
| N.° por paquete | 2/paq. |