Learn More
Eppendorf™ Adaptadores para rotor de ángulo fijo
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Capacidad:
De 1,5 a 2 ml
De 20 a 30 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Descripción
- Adaptadores
- Para rotores de ángulo fijo Eppendorf™
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Adaptador |
| Tipo de tubo | Eppendorf |
| Capacidad | De 1,5 a 2 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Rotor de ángulo fijo |
| Tamaño del orificio (métrico) | 11 mm |
| N.º de lugares | 24 |
| N.° por paquete | 2/paq. |