Learn More
Eppendorf™ Adapters For Oak Ridge Tubes
Add flexibility to your liquid handling applications with these adapters
Marca:  Eppendorf™ 5820721006
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10098179
  • 93.25€ / paquete de 2
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Adaptadores
  • Para tubos Oak Ridge de Eppendorf™
Especificaciones
Especificaciones
Adaptador
30 mL
2/paq.
Oak Ridge
Tubos Oak Ridge de 30 ml