Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores para rotor HIGHConic III
Diversos adaptadores para utilizar con el rotor HIGHConic III
Marca: Thermo Scientific™ 75005808
274.31 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Descripción
Acomodar los tubos cónicos en los cubos de 50 ml para su uso con el rotor de ángel fijo Thermo Scientific HIGHConic III.
- Adaptadores para el funcionamiento de varios tubos en el rotor HIGHConic III
Especificaciones
Adaptador de rotor | |
8 x 15 mL | |
17 mm | |
Adaptadores para tubos de PCR de 15 ml |
Cónicos | |
12 mm | |
Rotor de ángel fijo HIGHConic III (75005709). | |
15 ml |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
New Offer Ahorrar ahora -
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Days
1Hours
11Minutes
35Seconds
41