Learn More
Eppendorf™ Adaptadores para cubo redondo en rotor A-4-38
Amplia variedad de adaptadores para todo tipo de tubos de extracción de sangre y cultivo celular
Marca: Eppendorf™ 5702732001
107.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Adaptador para rotor A-4-38
- Para la centrifugación de tubos de extracción de sangre o tubos cónicos
Especificaciones
Adaptador | |
15 ml | |
17 mm | |
2/paq. |
Falcon cónico | |
Cestillo redondo en el rotor A-4-38 | |
4 |
Título del producto
Eppendorf™ Adaptadores para cubo redondo en rotor A-4-38 > Tamaño de diámetro interno: 17 mm; para utilizar con: cubo redondo en rotor A-4-38
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido