Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores para rotores con cestillo basculante Thermo Scientific TX-1000
Código de producto. 13408999 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Capacidad:
100 x 9/10 ml
164 x 4,5/6 ml
20 x 50 mL
4 x 1000 mL
4 x 250 mL
4 x 500 mL
4 x 6 ml estándar o 4 x 2 ml de pocillos profundos
4 x 750 mL
48 x 50 mL
4 × 500 ml
8 x 250 mL
96 x 15 mL
Bolsas de sangre pequeñas de 150 a 300 ml
Para utilizar con (equipo):
Bolsa pequeña/bolsas de cultivo celular, 4 x 2 bolsas (<350 ml)
Frasco Corning de 500 ml
Frasco Nalgene de 500 ml
Frasco Thermo Scientific™ Nalgene™ de 250 ml
Frasco cónico de 250 ml o frasco Thermo Scientific™ Nunc™ de 200 ml o frasco cónico Thermo Scientific™ Nalgene™ de 175 ml
Frasco para productos biológicos de 1000 ml
Frasco para productos biológicos de boca ancha de polipropileno de 750 ml y cualquier adaptador redondo para TX-750
Recipientes de biocontención doble de 50 ml para tubo cónico de 50 ml (puede combinarse con las tapas ClickSeal)
Soportes de microplacas
Tubo de Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge™ de 50 ml
Tubo para recogida de muestras de sangre de 4,5/6 ml
Tubo para recogida de muestras de sangre de 9/10 ml
Tubos cónicos de 15 ml
Tamaño de la unidad:
4 sets
cada uno
paquete de 2
paquete de 4
Código de producto. 13408999
Marca: Thermo Scientific™ 75007304
Un surtido de adaptadores para ofrecer una excelente flexibilidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Adaptador de rotor
Tipo de tubo Frasco para productos biológicos de 750 ml
Capacidad 4 x 750 mL
Diámetro máx. del tubo 98 mm
Longitud máx. del tubo 133 mm
Para utilizar con (equipo) Frasco para productos biológicos de boca ancha de polipropileno de 750 ml y cualquier adaptador redondo para TX-750